missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SPINK2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98568JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SPINK2 Polyclonal antibody specifically detects SPINK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| SPINK2 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 6691 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Acrosin-trypsin inhibitor, Kazal type 2 (acrosin-trypsin inhibitor), serine peptidase inhibitor, Kazal type 2 (acrosin-trypsin inhibitor), serine protease inhibitor Kazal-type 2, serine protease inhibitor, Kazal type, 2 (acrosin-trypsin inhibitor) | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPINK2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering