Läs mer
Novus Biologicals™ SPINK4 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human SPINK4.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 19.53 pg/mL |
| Analyskänslighet | 19.53-1250 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human SPINK4. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | gastrointestinal peptide, MGC133107, serine peptidase inhibitor, Kazal type 4, serine protease inhibitor Kazal-type 4, serine protease inhibitor, Kazal type 4 |
| Gen-ID (Entrez) | 27290 |
| Visa mer |