Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Spinosad, blandning av A och D
Produktkod. 17251316 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17251316 1 g
17261316 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17251316 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 467190010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 168316-95-8 | C42H71NO9 | 734.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 168316-95-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spinosad
Kvantitet 1 g
Smältpunkt 142,0 °C till 145,0 °C
Molekylformel C42H71NO9
InChI-nyckel RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCC1CCCC(OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)C(C)C(=O)C2CC3C4CC(CC4CCC3C2CC(=O)O1)OC1CC(C)C(OC)C(OC)C1OC
IUPAC-namn 13-{[5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy}-9-ethyl-14-methyl-2-[(2,3,4-trimethoxy-5-methylcyclohexyl)oxy]-icosahydro-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecane-7,15-dione
Molekylvikt (g/mol) 734.03
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spinosad
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spinosad
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.