Läs mer
Spinosad, TRC
Produktkod. 30012794
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012794 25 mg
30003637 5 mg
30004718 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68192025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 168316-95-8
Molekylformel C42 H67 N O10 . C41 H65 N O10
Molekylvikt (g/mol) 747
Synonym Blackhawk, Comfortis, Conserve, Entrust, Extinosad, GF 120, GF 120 Fruit Fly Bait, GF 120 NF Naturalyte, GF 120 Naturalyte Fruit Fly Bait, GF 1587, Gardens Alive Bulls-Eye, LY 232105, Laser, Laser (insecticide), Naturalyte, PP 105, SpinTor, Spinoace, Spinosad NT, Spinosyn A-spinosyn D mixt., Success, Success 4, Success Naturalyte, Tracer, Tracer Naturalyte, Tracer Naturalyte Insect Control, XDE 105
IUPAC-namn (1S,2S,5R,7S,9S,10S,14R,15S,19S)-15-[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)-6-metyloxan-2-yl]oxy-19-etyl-4,14-dimetyl-7-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-trimetoxi-6-metyloxan-2-yl]oxy-20-oxatetracyklo[10.10.0.02,10.05,9]dokosa-3,11-dien-13,21-di
LEDER CC[C@H]1CCC[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C3=C[C@H]4[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]5C(=C[C@H]4[C@@H]3CC(=O)O1)C)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H]6OC
Specifica
Kemiskt namn eller material Spinosad
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C42H67NO10/c1-11-26-13-12-14-35(53-37-16-15-34(43(6)7)24(4)49-37)23(3)38(45)33-20-31-29(32(33)21-36(44)51-26)17-22(2)28-18-27(19-30(28)31)52-42-41(48-10)40(47-9)39(46-8)25(5)50-42/h17,20,23-32,34-35,37,39-42H,11-16,18-19,21H2,1-10H3/t23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30-,31-,32+,34+,35+,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1
Formel vikt 745.4765
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.