Läs mer
Spinosyn A 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spinosyn A |
| CAS | 131929-60-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Spinosyn A |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C41 H65 N O10 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-Deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione, (-)-Spinosyn A, A 83543A, Lepicidin A, Spinosad A, Spinosyn A |
| InChI formel | InChI=1S/C41H65NO10/c1-10-26-12-11-13-34(52-36-17-16-33(42(5)6)23(3)48-36)22(2)37(44)32-20-30-28(31(32)21-35(43)50-26)15-14-25-18-27(19-29(25)30)51-41-40(47-9)39(46-8)38(45-7)24(4)49-41/h14-15,20,22-31,33-34,36,38-41H,10-13,16-19,21H2,1-9H3/t22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31?,33+,34+,36+,38+,39-,40-,41+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1CCC[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C3=C[C@H]4[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]5C=C[C@@H]4C3CC(=O)O1)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H]6OC |
| Visa mer |