missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spinosyn B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spinosyn B |
| CAS | 131929-61-8 |
| Molekylformel | C40 H63 N O10 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | A 83543B |
| InChI formel | InChI=1S/C40H63NO10/c1-9-25-11-10-12-33(51-35-16-15-32(41-5)22(3)47-35)21(2)36(43)31-19-29-27(30(31)20-34(42)49-25)14-13-24-17-26(18-28(24)29)50-40-39(46-8)38(45-7)37(44-6)23(4)48-40/h13-14,19,21-30,32-33,35,37-41H,9-12,15-18,20H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,25+,26-,27-,28-,29-,30+,32+,33+,35+,37+,38-,39-,40+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1CCC[C@H](O[C@H]2CC[C@H](NC)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)C(=O)C3=C[C@H]4[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]5C=C[C@H]4[C@@H]3CC(=O)O1)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H]6OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 717.929 |
| Formel vikt | 717.445 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?