Läs mer
Eppendorf SpinPro™ 6 R Centrifug, IVD
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31908732 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Rotor:
Svängande skoprotor
Utan rotor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rotor
31908732 Svängande skoprotor
31908729 Utan rotor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31908732 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 5960000244
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för moderna forskare för att minska centrifugens smärtpunkter, med rotorns livslängdshantering, snabblåslock och smart dokumentation.
  • Stor 7-tums. VisioNize™ Pekskärm med intuitiv styrprogramvara
  • Hög centrifugeringshastighet upp till 20 000 x g (13 500 varv/min)
  • Kapacitet upp till 2 L
  • Svängskopsrotorer med RFID och adaptrar för rör/flaskor från 0,2 ml till 1 000 ml samt alla typer av MTP, PCR eller Deepwell plattor
  • Fastvinkelrotorer med RFID för höghastighetsmolekylärbiologi i rör från 1,5 ml till 250 ml
  • Hållbar CO2-baserad kylning med ett temperaturintervall från -11 °C till 40 °C
  • Automatisk rotorigenkänning, hantering av rotorlivslängd och obalansdetektion för maximal operativ säkerhet
  • Användarhantering med flera auktorisationsnivåer och RFID-baserad användarinloggning
  • Automatisk lockdrift för säker, ergonomisk hantering och aerosoltäta Eppendorf QuickLock™ Pro-lock för snabb enhandshantering
  • Anslutning till Eppendorf VisioNize™ och LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ACT
Controllertyp Pekskärm
Kapacitet 2 L
Max. RCF 4,300 x g
Max. Hastighet 4,600 rpm
Kylt Ja
Gröna funktioner Hållbar CO2-baserad kylning
Inkluderar med Rotor S-2xUniversal ID, med skopor och universaladaptrar för 5 till 50 ml konisk och plattor
Modell Bänkcentrifug
Bullernivå <62 dB(A) med S-2xUniversal ID
Rotor Svängande skoprotor
Rotor ingår Ja
Timer 1 sek till 99 tim. 59 min. 59 sek
Mått (HWD) 38,5 x 70,6 x 74,5 cm (15,2 x 27,8 x 29,3 tum)
Nettovikt 100 kg / 220.5 lb.
Spänning 220/240 V
Wattal 2160 W
Pluggtyp EU-kontakt
Produkttyp centrifug
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C
Visningstyp Pekskärm