missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spiperone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spiperone |
| CAS | 749-02-0 |
| Molekylformel | C23 H26 F N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3,8-Triazaspiro[4.5]decan-4-one','8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-, 1,3,8-Triazaspiro[4.5]decan-4-one','8-[3-(p-fluorobenzoyl)propyl]-1-phenyl- (7CI,8CI), 8-[3-(4-Fluorobenzoyl)propyl]-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4,5]decane, 8-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one, NSC 170983, R 5147, Spiperone, Spiroperidol, Spiroperidone, Spiropitan |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26FN3O2/c24-19-10-8-18(9-11-19)21(28)7-4-14-26-15-12-23(13-16-26)22(29)25-17-27(23)20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,8-11H,4,7,12-17H2,(H,25,29) |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.47 |
| Formel vikt | 395.2009 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?