Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Spiralkondensatorer, med glasoliver
Produktkod. 10601902
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10601902 400 mm Varje
10737331 500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10601902 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05233404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 SEK
    1414.68 SEK / Paket med 1
    Save 190.32 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 16-10-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spiralkondensorer för kylning av kondensat
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr NS 29/32