Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Spiralkondensatorer, med glasoliver
Produktkod. p-7222639
Längd (metrisk):
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10601902
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05233404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Spiralkondensorer för kylning av kondensat
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Vattenanslutning: glasoliver
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 400 mm
Standard konisk led nr NS 29/32