Läs mer
Buerkle™ Spiralskruv för PowderProof™ Provtagare
Produktkod. 11827383 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
30 cm
90 cm
För användning med (applikation):
Granuler 2 till 4 mm i diameter
Granuler 2 till 4 mm i diameter.
PowderProof för granulat Från 2 till 4 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11827383
Brand: Buerkle™ 53020311
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Buerkle™ Spiralskruv för PowderProof™ Sampler är en reservdel att använda med Buerkle™ PowderProof™ Provtagare.
  • Spare part for Buerkle™ PowderProof™ Sampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spiral Screw
Material Stainless Steel (V4A)
För användning med (applikation) Granuler 2 till 4 mm i diameter.
Längd (metrisk) 30 cm