Läs mer
Buerkle™ Spiralskruv för PowderProof™ Provtagare
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
30 cm
90 cm
För användning med (applikation):
Granuler 2 till 4 mm i diameter
Granuler 2 till 4 mm i diameter.
PowderProof för granulat Från 2 till 4 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spare part for Buerkle™ PowderProof™ Sampler
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spiral Screw |
| Material | Stainless Steel (V4A) |
| För användning med (applikation) | Granuler 2 till 4 mm i diameter |
| Längd (metrisk) | 90 cm |