Läs mer
Buerkle™ Spiralskruv för PowderProof™ Provtagare
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
30 cm
90 cm
För användning med (applikation):
Granuler 2 till 4 mm i diameter
Granuler 2 till 4 mm i diameter.
PowderProof för granulat Från 2 till 4 mm dia.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Reservdel till Buerkle™ PowderProof™ Provtagare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spiralskruv |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | PowderProof för granulat Från 2 till 4 mm dia. |
| Längd (metrisk) | 90 cm |