Läs mer
Spiramycin I, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spiramycin I |
| CAS | 24916-50-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Spiramycin I |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C43 H74 N2 O14 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]4C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)-6-metyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-metoxi-9,16-dimetyl-2-oxo-1-oxacyklohexadeka-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 843.05 |
| Visa mer |