missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spirapril Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spirapril hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N2O5S2.ClH/c1-3-29-21(28)17(10-9-16-7-5-4-6-8-16)23-15(2)19(25)24-14-22(30-11-12-31-22)13-18(24)20(26)27;/h4-8,15,17-18,23H,3,9-14H2,1-2H3,(H,26,27);1H/t15-,17-,18-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 502.1363 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?