Läs mer
Fisherbrand™ Spirit-filled Low Temperature Total Immersion Thermometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-80 °C till +30 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
White-backed total immersion thermometer with non-roll fitting
- Overall length 300 mm
- Diameter 7 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) sond | 7 mm |
| För användning med (applikation) | General use |
| Typ av nedsänkning | Total Immersion |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Glass |
| Termometerfyllning | Spirit |
| Produkttyp | Low Temperature Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 30°C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80°C |
| Temperaturområde (metriskt) | -80 °C till +30 °C |