Läs mer
Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-ett, Mikromol™
Beskrivning
Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-ett
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal |
| CAS | 5571-36-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(1,2-ethanediyl acetal), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione, cyclic 3-(ethylene acetal) (7CI,8CI), Spiro[3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane], estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione deriv., 3,3-(Ethylenedioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-one, Spiro[1,3-dioxolan-2,3′-estra-5′(10′),9′(11′)-dien]-17′-one, Dienogest Imp. L (EP), Dienogest Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-19-8-6-15-14-7-9-20(22-10-11-23-20)12-13(14)2-3-16(15)17(19)4-5-18(19)21/h6,16-17H,2-5,7-12H2,1H3/t16-,17+,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC5(C4)OCCO5)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8S,13S,14S)-13-metylspiro[1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,2'-1,3-dioxolane]-17-ett |
| Visa mer |