Läs mer
Spiro-(1,3-dioxolan-2,3'indolin)-2'-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180692
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
10180692 1 g 1g
10190692 10 g 10g
10624775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10180692 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. S13949DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 6714-68-7
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.186
MDL-nummer MFCD00173689
InChI-nyckel PRMHWSVVQZVDGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2' 1'h-one, spiro-1,3-dioxolane-2,3'indolin-2'-one, spiro 1,3 dioxolane-2,3'-indolin-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-3h indol-2' 1'h-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indole-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indoline-7-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2'-one, maybridge1_007498, chembl6816
PubChem CID 281156
IUPAC-namn spiro[1,3-dioxolan-2,3'-1H-indol]-2'-on
LEDER C1COC2(O1)C3=CC=CC=C3NC2=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Spiro-(1, 3-dioxolane-2, 3'indolin)-2'-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Spiro-(1,3-dioxolane-2,3'indolin)-2'-one
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.