Läs mer
Spiro-(1,3-dioxolan-2,3'indolin)-2'-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10624775
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10624775 25 g 25g
10180692 1 g 1g
10190692 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10624775 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S13949EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6714-68-7
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.186
MDL-nummer MFCD00173689
InChI-nyckel PRMHWSVVQZVDGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2' 1'h-one, spiro-1,3-dioxolane-2,3'indolin-2'-one, spiro 1,3 dioxolane-2,3'-indolin-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-3h indol-2' 1'h-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indole-2'-one, spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indoline-7-one, 1'h-spiro 1,3-dioxolane-2,3'-indol-2'-one, maybridge1_007498, chembl6816
PubChem CID 281156
IUPAC-namn spiro[1,3-dioxolan-2,3'-1H-indol]-2'-on
LEDER C1COC2(O1)C3=CC=CC=C3NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spiro-(1, 3-dioxolane-2, 3'indolin)-2'-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 191.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Spiro-(1,3-dioxolane-2,3'indolin)-2'-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.