missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spiro[11H-dibenz[b,e]azepine-11,2'-[1,3]dioxolan]-6(5H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spiro[11H-dibenz[b,e]azepine-11,2'-[1,3]dioxolan]-6(5H)-one |
| CAS | 1153-07-7 |
| Molekylformel | C16H13NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO3/c18-15-11-5-1-2-6-12(11)16(19-9-10-20-16)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-8H,9-10H2,(H,17,18) |
| LEDER | O=C1Nc2ccccc2C3(OCCO3)c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | spiro[1,3-dioxolane-2,11'-5H-benzo[c][1]benzazepine]-6'-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.28 |
| Formel vikt | 267.0895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?