Läs mer
Spiro Almotriptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spiro Almotriptan |
| CAS | 1309457-18-8 |
| Molekylformel | C17 H25 N3 O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Spiro Almotriptan, Spiro[3H-indole-3,3'-pyrrolidin]-2-ol','1,2-dihydro-1'-methyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, 1,2-Dihydro-1'-methyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]spiro[3H-indole-3,3'-pyrrolidin]-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O3S/c1-19-9-6-17(12-19)14-10-13(4-5-15(14)18-16(17)21)11-24(22,23)20-7-2-3-8-20/h4-5,10,16,18,21H,2-3,6-9,11-12H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC2(C1)C(O)Nc3ccc(CS(=O)(=O)N4CCCC4)cc23 |
| IUPAC-namn | 1'-methyl-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)spiro[1,2-dihydroindole-3,3'-pyrrolidine]-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.464 |
| Formel vikt | 351.162 |