Läs mer
Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione(mixture of diastereomers) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-18-7-5-12(21)9-16(18)20(11-23-20)10-13-14-3-4-17(22)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20?/m0/s1 |
| Formel vikt | 312.1725 |