missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spiro[cyclopropane-1,2'-indan]-1'-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spiro[cyclopropane-1,2'-indan]-1'-one |
| CAS | 22228-23-5 |
| Molekylformel | C11H10O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Spiro[cyclopropane-1,2'-[2H]inden]-1'(3'H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c12-10-9-4-2-1-3-8(9)7-11(10)5-6-11/h1-4H,5-7H2 |
| LEDER | O=C1c2ccccc2CC13CC3 |
| IUPAC-namn | spiro[3H-indene-2,1'-cyclopropane]-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vikt | 158.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?