missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Spiromesifen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Spiromesifen |
| CAS | 283594-90-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Spiromesifen |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C23 H30 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Butanoic acid, 3,3-dimethyl-, 2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl ester, BSN 2060, Forbid, Oberon, Spiromesifen |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?