missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Spiromesifen, TRC

Produktkod. 30136030
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136030 250 mg
17900545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS683505250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 283594-90-1
Molekylformel C23 H30 O4
Molekylvikt (g/mol) 370.48
Synonym Butanoic acid, 3,3-dimethyl-, 2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl ester, BSN 2060, Forbid, Oberon, Spiromesifen
IUPAC-namn [2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl] 3,3-dimethylbutanoate
LEDER Cc1cc(C)c(C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Spiromesifen
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3
Formel vikt 370.2144
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.