Läs mer
Spironolakton 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30462004
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462004 1 ml
1 options
Produktkod. 30462004 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0197.0011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spironolactone
CAS 52-01-7
Analyt- eller komponentnamn Spironolactone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H32 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregn-4-ene-21-carboxylic acid deriv., Abbolactone, Aldace, Aldactone, Aldactone A, Aldopur, Almatol, Altex, Aquareduct, Berlactone, Deverol, Diatensec, Dira, Duraspiron, Euteberol, Lacalmin, Lacdene, Laractone, NSC 150399, Nefurofan, Novo-Spiroton, Osiren, Osyrol, Quimolactona, SC 9420, Sagisal, Sincomen, Spiresis, Spiretic, Spiridon, Spiro-Tablinen, Spiroctan, Spiroderm, Spirolactone, Spirolang, Spirolone, Spirone, Spironol, Spironolactone, Spironolactone A, Supra-Puren, Suracton, Uractone, Urusonin, Verospiron, Verospirone, Xenalon, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, (7alpha,17alpha)-, 17alpha-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7alpha-mercapto-3-oxo-, gamma-lactone, acetate (6CI,8CI), 17-Hydroxy-7alpha-mercapto-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21-carboxylic acid gamma-lactone 7-acetate, 3-(3-Oxo-7alpha-acetylthio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid-gamma-lactone, 3-(3-keto-7alpha-Acetylthio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid lactone, 3'-(3-Oxo-7alpha-acetylthio-17beta-hydroxyandrost-4-en-17alpha-yl)-propionic acid lactone, 7alpha-(Acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21-carboxylic acid gamma-lactone, 7alpha-Acetylthio-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17beta-carbolactone
InChI formel InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
IUPAC-namn S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17,2'-oxolan]-7-yl] etanetioat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 416.57
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 416,2021 g/mol