Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Spironolakton, 99 %
Produktkod. 10082800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082800 1 g Glasflaska 1g
10424165 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10082800 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 207460010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 52-01-7 | C24H32O4S | 416,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 52-01-7
Molekylformel C24H32O4S
Molekylvikt (g/mol) 416.57
MDL-nummer MFCD00082250
InChI-nyckel LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Synonym spironolactone, aldactone, spirolactone, verospiron, euteberol, spiroctan, spirolang, verospirone, aldactone a, spironocompren
PubChem CID 5833
ChEBI CHEBI:9241
IUPAC-namn S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-7'etren-oxan-17-olan-17-iolan-17-17'at
LEDER CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Spironolactone
Namnnotering 99%
Smältpunkt 198.0°C to 207.0°C
Färg Vit till Vit-Gul
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 8887
Specifikt rotationsförhållande −37° (20°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation − 37.00
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 416.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Spironolactone
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Indicaciones de peligro
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.