Läs mer
Spironolakton, LoGiCal
Produktkod. 30458358
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458358 10 mg
1 options
Produktkod. 30458358 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0197.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spironolactone
CAS 52-01-7
Analyt- eller komponentnamn Spironolactone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H32 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregn-4-ene-21-carboxylic acid deriv., Abbolactone, Aldace, Aldactone, Aldactone A, Aldopur, Almatol, Altex, Aquareduct, Berlactone, Deverol, Diatensec, Dira, Duraspiron, Euteberol, Lacalmin, Lacdene, Laractone, NSC 150399, Nefurofan, Novo-Spiroton, Osiren, Osyrol, Quimolactona, SC 9420, Sagisal, Sincomen, Spiresis, Spiretic, Spiridon, Spiro-Tablinen, Spiroctan, Spiroderm, Spirolactone, Spirolang, Spirolone, Spirone, Spironol, Spironolactone, Spironolactone A, Supra-Puren, Suracton, Uractone, Urusonin, Verospiron, Verospirone, Xenalon, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, (7alpha,17alpha)-, 17alpha-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-7alpha-mercapto-3-oxo-, gamma-lactone, acetate (6CI,8CI), 17-Hydroxy-7alpha-mercapto-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21-carboxylic acid gamma-lactone 7-acetate, 3-(3-Oxo-7alpha-acetylthio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid-gamma-lactone, 3-(3-keto-7alpha-Acetylthio-17beta-hydroxy-4-androsten-17alpha-yl)propionic acid lactone, 3'-(3-Oxo-7alpha-acetylthio-17beta-hydroxyandrost-4-en-17alpha-yl)-propionic acid lactone, 7alpha-(Acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21-carboxylic acid gamma-lactone, 7alpha-Acetylthio-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17beta-carbolactone
InChI formel InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
IUPAC-namn S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17,2'-oxolan]-7-yl] etanetioat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 416.57
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 416,2021 g/mol