Learn More
Spironolactone, MedChemExpress
Description
Spironolactone (SC9420) is an orally active aldosterone mineralocorticoid receptor antagonist with an IC50 of 24 nM. Spironolactone is also a potent antagonist of androgen receptor with an IC50 of 77 nM. Spironolactone promotes autophagy in podocytes.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Spironolactone |
| CAS | 52-01-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H32O4S |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | SC9420 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@](OC3=O)(CC3)CC[C@@]1([H])[C@@]([C@@H](CC4=CC5=O)SC(C)=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])CC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.57 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?