Läs mer
Spironolakton
Beskrivning
Spironolakton används som kaliumsparande diuretikum. Används också främst för att behandla ascites hos patienter med leversjukdom, lågt reninhypertoni, hypokalemi och Conns syndrom.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spironolactone |
| Typ | Spironolactone |
| Fysisk form | Powder |
| Smältpunkt | 207°C to 208°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,8760 |
| Löslighetsinformation | Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 416.58 |
RUO– Endast forskningsanvändning