Läs mer
Tocris Bioscience™ Spironolactone
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18742544
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18742544 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18742544 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2968/50
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Mineralocorticoid receptor antagonist
Competitive mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist that exhibits antihypertensive activity in vivo. Also displays antiandrogen activity and inhibits steroid hormone biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spironolactone
CAS 52-01-7
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C24H32O4S
Formel vikt 416.57
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 416.576