Läs mer
Spirotetramat (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spirotetramat |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO5/c1-5-26-20(24)27-18-17(16-12-13(2)6-7-14(16)3)19(23)22-21(18)10-8-15(25-4)9-11-21/h6-7,12,15H,5,8-11H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-,21+ |
| Formel vikt | 373.1889 |