Läs mer
Spirotetramat-enol-glucoside 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spirotetramat-enol-glucoside |
| CAS | 1172614-86-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Spirotetramat-enol-glucoside |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H33 N O9 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-, cis-, cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, Spirotetramat-enol-glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14-,16-,18-,19+,20-,23+,24+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4cc(C)ccc4C |
| Visa mer |