Läs mer
Spirotetramat-keto-hydroxy (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30011660
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011660 50 mg
30004507 10 mg
30006679 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68331550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1172134-11-0
Molekylformel C18 H23 N O4
Molekylvikt (g/mol) 317.38
Synonym 3-(2,5-Dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2,4-dione, Spirotetramat-keto-hydroxy
IUPAC-namn 3-(2,5-dimetylfenyl)-3-hydroxy-8-metoxi-1-azaspiro[4.5]dekan-2,4-dione
LEDER CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(O)(C2=O)c3cc(C)ccc3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spirotetramat-keto-hydroxy
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18?
Formel vikt 317.1627
Procent renhet >95%