Läs mer
Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-enol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spirotetramat-enol |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,18+ |
| Formel vikt | 301.1678 |
| Procent renhet | >95% |