Läs mer
Spirotetramatmetabolit BYI08330-monohydroxi, TRC
Produktkod. 30135061
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135061 50 mg
17943735 5 mg
17951795 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68331050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1172134-12-1
Molekylformel C18 H25 N O3
Molekylvikt (g/mol) 303.4
Synonym stereoisomer of 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one, Spirotetramat-mono-hydroxy
IUPAC-namn 3-(2,5-dimetylfenyl)-4-hydroxy-8-metoxi-1-azaspiro[4.5]dekan-2-one
LEDER CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spirotetramat-mono-hydroxy
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
Formel vikt 303.1834
Procent renhet >95%