Läs mer
Spiroxamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spiroxamine |
| CAS | 118134-30-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C18 H35 N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 8-(1,1-Dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-2-methanamine, Impulse, Impulse (pesticide), KWG 4168, Prosper, Prosper (fungicide), Prosper Hoggar, Spiroketalamine, Spiroxamine, 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-methanamine','8-(1,1-dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3 |
| LEDER | CCCN(CC)CC1COC2(CCC(CC2)C(C)(C)C)O1 |
| IUPAC-namn | N-[(8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-3-yl)methyl]-N-ethylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.48 |
| Visa mer |