Läs mer
SPK-601, MedChemExpress
Beskrivning
SPK-601 (LMV-601) is an inhibitor of the phosphatidylcholine-specific phospholipase C (PC-PLC). SPK-601 also can be used as an antimicrobial agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SPK-601 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1096687-52-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H15KOS2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | LMV-601 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (18.76 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |