Läs mer
SPK-601, MedChemExpress
Produktkod. p-200101861
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16434097
Brand: Medchem Express HY70083
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SPK-601 (LMV-601) is an inhibitor of the phosphatidylcholine-specific phospholipase C (PC-PLC). SPK-601 also can be used as an antimicrobial agent.
SPK-601 (LMV-601) is an inhibitor of the phosphatidylcholine-specific phospholipase C (PC-PLC). SPK-601 also can be used as an antimicrobial agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SPK-601
Fysisk form Solid
CAS 1096687-52-3
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15KOS2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym LMV-601
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (18.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@]12[C@@]3([C@H](C[C@]([H])([C@@]1([H])CCC2)C3)OC(S[K])=S)[H]
Molekylvikt (g/mol) 266.46
Formel vikt 266.46
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.