Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Split / Splitless Liner med Double Taper
Produktkod. 12917151
Kvantitet:
1/Pk.
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. 12917151
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 09201801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Agilent och Varian GC-instrument
Specifikationer
Avaktivering Inaktiverad
Kvantitet 1/Pk.
Längd (metrisk) 78.5 mm
Produkttyp GC Inlopp Liner
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm
För användning med (utrustning) Agilent Teknik, Varian GCs