Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Split / Splitless Liner med Double Taper
Kvantitet:
1/Pk.
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Agilent och Varian GC-instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Avaktivering | Inaktiverad |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Längd (metrisk) | 78.5 mm |
| Produkttyp | GC Inlopp Liner |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.3 mm |
| För användning med (utrustning) | Agilent Teknik, Varian GCs |