Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Split/Splitless Tapered FocusLiners
Description
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Varian instrument
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Längd (metrisk) | 54 mm |
| Produkttyp | GC Inlopp Liner |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |