Beskrivning
- Serumflaskor innehåller små prover för satstorkning på en bricka
- De kan också anslutas till ventilportar på torkkammare och grenrör
- Delade proppar säljs separat för enkel förslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Delad propp |
| Diameter (metrisk) Plugg | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Torkning av små prover |
| För användning med (utrustning) | 2 mL och 3 mL serumflaskor |
| Kvantitet | 100 förpackning |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Serumflaskpropp |
| Form | Platt grepp, delad skaft |