Läs mer
Nabertherm™ Split typ horisontell rörugn RSH 1100-serien med P580-styrenhet
Handla allt Nabertherm ProdukterDescription
- Maximal temperatur: 1100 °C
- Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Typ N termoelement
- Delad design för enkel insättning av arbetsröret
- Arbetsrör av material C 530 inklusive fiberpluggar för drift under luft i leveransomfattning
- Värmeelement på stödrör ger fri strålning
- Ställverk och styrenhet integrerade i ugnshus
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifications
Specifications
| Controllertyp | P580 |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 375 x 670 x 510 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 50 mm |
| Vikt (metrisk) | 36 kg |