Läs mer
Nabertherm™ Vertikal rörugn av delad typ RSV 1300-serien med B500-styrenhet
Handla allt Nabertherm ProdukterBeskrivning
- Maximal temperatur: 1300 °C
- Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Termoelement typ S
- Ram för vertikal drift
- Delad design för enkel insättning av arbetsröret
- Arbetsrör av material C 530 inkluderar fiberpluggar för drift under luft i leveransomfattningen
- Värmeelement på stödrör ger fri strålning
- RSV: ställverk och styrenhet separat från ugn i egen vägg eller stående skåp
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B500 |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 590 x 65 x 1725 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 170 mm |
| Vikt (metrisk) | 91 kg |