Läs mer
Nabertherm™ Vertikal rörugn av delad typ RSV 1300-serien med P570-styrenhet
Produktkod. 17398119 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
80 mm
120 mm
170 mm
Längd (metrisk):
500 mm
750 mm
1000 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Längd (metrisk)
17398119 50 mm 500 mm
17338129 120 mm 500 mm
17378129 80 mm 500 mm
17318139 120 mm 750 mm
17358139 170 mm 750 mm
17398139 80 mm 750 mm
17338149 120 mm 1000 mm
17378149 170 mm 1000 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17398119 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer RI252V3AN3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den delade designen gör det enkelt att byta arbetsrör. Det möjliggör ett bekvämt utbyte av olika arbetsrör.
  • Maximal temperatur: 1300 °C
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Termoelement typ S
  • Ram för vertikal drift
  • Delad design för enkel insättning av arbetsröret
  • Arbetsrör av material C 530 inkluderar fiberpluggar för drift under luft i leveransomfattningen
  • Värmeelement på stödrör ger fri strålning
  • RSV: ställverk och styrenhet separat från ugn i egen vägg eller stående skåp
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp P570
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Längd (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm
Vikt (metrisk) 36 kg