Läs mer
MP Biomedicals™ Eker spärrmutter för FastPrep-24™ Klassisk
Handla allt MP Biomedicals Produkter
För användning med (utrustning):
FastPrep-24™ Klassisk
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Säkringsknopp för FastPrep-24™ används för att låsa rörhållaren på 3-stegsmontering
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Ersättningssäkringsratt som används för att låsa adaptern på 3-stegsmontering. |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-24™ Klassisk |
| Förpackningsmängd | 2 Pk. |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.