Läs mer
Sponge Nickel, A-7063, promoted with 1% Molybdenum, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel |
| Utseende | Suspensions |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Odorless |
| Form | Slurry |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |