Läs mer
Buerkle™ Sked spatel, rostfritt stål
Produktkod. 16359551 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
180 mm
300 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
16359551 180 mm
16369551 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16359551 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53860022
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spoon spatel rostfritt stål kan användas i många olika applikationer. Den dubbelsidiga flerfunktionsskeden är en sked på ena sidan och en spatel på den andra. Poly-skeden är idealisk för användning inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedelsindustrin.
  • Dubbelsidig funktion, en sked på ena sidan och en spatel på den andra
  • Rostfritt stål (1.4301), tillverkat av ett stycke
  • Högblank polerad
  • Inga kanter, sprickor eller underskärningar, på grund av detta kan produktrester eller rengöringsmedel inte avsättas och risken för korskontaminering eller föroreningar är utesluten
  • För provtagning och bearbetning av en mängd olika medier såsom pulver, granulat, pastor och vätskor
  • Idealisk för användning inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedelsindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1
Beskrivning Poly-sked
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Platt spatelände, skedände
Kapacitet (engelska) 0,14 oz.
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Färg Silver
Certifikat och efterlevnad Materialcertifikat
Produkttyp Poly sked
För användning med (applikation) Mat
Färg på handtag Silver
Längd (engelska) 7,09 tum.
Bladmaterial Rostfritt stål (1.4301)
Handtagsmaterial Rostfritt stål (1.4301)
Material Rostfritt stål (4301)
Längd (metrisk) 180 mm