Läs mer
Buerkle™ Sked spatel, rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
180 mm
300 mm
Beskrivning
- Dubbelsidig funktion, en sked på ena sidan och en spatel på den andra
- Rostfritt stål (1.4301), tillverkat av ett stycke
- Högblank polerad
- Inga kanter, sprickor eller underskärningar, på grund av detta kan produktrester eller rengöringsmedel inte avsättas och risken för korskontaminering eller föroreningar är utesluten
- För provtagning och bearbetning av en mängd olika medier såsom pulver, granulat, pastor och vätskor
- Idealisk för användning inom kemi, läkemedelsindustrin, kosmetika och livsmedelsindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 |
| Beskrivning | Poly-sked |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Platt spatelände, skedände |
| Kapacitet (engelska) | 0,37 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 11 mL |
| Färg | Silver |
| Certifikat och efterlevnad | Materialcertifikat |
| Produkttyp | Poly sked |
| För användning med (applikation) | Mat |
| Visa mer |